Learn More
Sal sódica de complexona de o-cresolftaleína, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10127180 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10127180 5 g Frasco de vidrio 5 g
10599272 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10127180 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 405750050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62698-54-8
Fórmula molecular C32H28N2Na4O12
Peso molecular (g/mol) 724.54
Número MDL MFCD00066371
Clave InChI KSMPPVYJZJBIES-UHFFFAOYSA-J
PubChem CID 112916
Nombre IUPAC Tetrasodio; 2-[5-[1-[3-[ -[[bis(carboxilatometil)amino]metilo]-4-hidroxi-5-metilfenil]-3-oxo-2-benzofuran-1-il]-2-hidroxi-3-metilfenil]metil-(carboxilatometil)amino]acetato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Cresolphthalein complexone sodium salt
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 724.53
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad (for use as a reagent for calcium) passes
Color Morado
Cantidad 5 g
Forma física Polvo
RU– Solo para uso en investigación