Learn More
Thermo Scientific Chemicals o-Cresolftaleína Complexona, pura
Código de producto. 10285850 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10285850 5 g Frasco de vidrio 5 g
10295850 25 g Frasco de vidrio 25 g
10269413 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10285850 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 182440050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 2411-89-4 | C32H32N2O12 | 636.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2411-89-4
Fórmula molecular C32H32N2O12
Peso molecular (g/mol) 636.61
Número MDL MFCD00005911
Clave InChI IYZPEGVSBUNMBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-Cresolphthalexon, Phthalein Complexon
PubChem CID 75485
Nombre IUPAC ácido 2-[[5-[1-[3-[[bis(carboximetil)amino]metil]-4-hidroxi-5-metilfenilo]-3-oxo-2-benzofurano-1-il]-2-hidroxi-3-metilfenil]metil-(carboximetil)amino]acético
SMILES CC1=CC(=CC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Cresolphthalein Complexone
Punto de fusión 181.0°C
Nombre de nota Pure
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 573 to 579nm (in 0.1N NaOH)
Pérdida por secado 10% max. (1 g, 105°C)
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad As indicator for complexometry: Passes Test
Espectrometría UV Complies
Índice Merck 15, 2566
Color Marrón a blanco
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: readily soluble in aqueous ammonia, readily soluble in organic solvents
Cantidad 5 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 636.6
Grado Pure