Learn More
Complexona de o-cresolftaleína, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15636100 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15636100 25 g Frasco de vidrio 25 g
15626100 1 g Frasco de vidrio 1 g
15646100 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15636100 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 6400025G
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Indicador (para complexometría)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2411-89-4
Fórmula molecular C32H32N2O12
Peso molecular (g/mol) 636.61
Número MDL MFCD00005911
Clave InChI IYZPEGVSBUNMBE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75485
Nombre IUPAC Ácido 2-[[5-[1-[3-[[bis(carboximetil)amino]metil]-4-hidroxi-5-metilfenil]-3-oxo-2-benzofuran-1-il]-2-hidroxi-3-metilfenil]metil-(carboximetil)amino]acético
SMILES CC1=CC(=CC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Cresolphthalein Complexone
Punto de fusión 179°C to 182°C
Punto de ebullición >260°C
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 381994
Formula Weight (peso de la fórmula) 636.6g/mol
Olor Unpleasant
Envase Frasco de vidrio
Color Amarillo
Cantidad 25 g
Forma física Polvo