Learn More
Ácido O-Cresolglicólico, TRC
Código de producto. 30137430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137430 500 mg 500 miligramos
30136138 50 mg 50 miligramos
30009745 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137430 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB399870500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1878-49-5
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.17
Sinónimo o-Cresoxyacetic Acid, o-Cresyloxyacetic Acid, o-Tolyloxyacetic Acid, 2-(2-Methylphenoxy)acetic Acid, (2-Methylphenoxy)acetic Acid, (o-Methylphenoxy)acetic Acid, 2-(o-Tolyloxy)acetic Acid, 2-Methylphenyloxyacetic Acid, 2-[(2-Methylphenyl)oxy]acetic Acid, NSC 5293;
Nombre IUPAC ácido 2-(2-metilfenoxi)acético
SMILES Cc1ccccc1OCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Cresolglycolic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-7-4-2-3-5-8(7)12-6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063