Learn More
o-Cresol, TRC
Código de producto. 18012950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
Tamaño de la unidad:
50 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18012950 500 g 500 g
18013250 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18012950 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC781910500G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-48-7
Fórmula molecular C7 H8 O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Sinónimo Phenol, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methylphenol (ACI), o-Cresol (8CI), 1-Hydroxy-2-methylbenzene, 1-Methyl-2-hydroxybenzene, 2-Cresol, 2-Hydroxytoluene, NSC 23076, NSC 36809, o-Cresylic acid, o-Hydroxytoluene, o-Methylphenol, o-Methylphenylol, o-Oxytoluene, o-Toluol
Nombre IUPAC 2-metilfenol
SMILES Cc1ccccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylphenol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.0575
Porcentaje de pureza >95%