Learn More
o-Cresol-d7, TRC
Código de producto. 30356476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356476 250 mg -
30349074 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30356476 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC781913250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202325-50-6
Fórmula molecular C7 2H7 H O
Peso molecular (g/mol) 115.18
Sinónimo Phen-2,3,4,5-d4-ol, 6-(methyl-d3)- (9CI), 2,3,4,5-Tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)phenol, 2-(Methyl-d3)phenol-3,4,5,6-d4, o-Cresol-d7, 2-Methylphenol-D7
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriometil)fenol
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(O)c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Cresol-d7
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.1015