Learn More
o-Cresol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10498630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
100 GR
2,5 KG
500 GR
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10498630 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
10442865 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10346220 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10300054 2.5 kg Frasco de vidrio 2,5 KG
13488298 10 kg Tambor de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10498630 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 110550010
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 95-48-7 | C7H8O | 108.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-48-7 , 108-95-2
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00002226
Clave InChI QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene
PubChem CID 335
ChEBI CHEBI:28054
Nombre IUPAC 2-metilfenol
SMILES CC1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Cresol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 30.0°C to 32.0°C
Color Ámbar a incoloro
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 191.0°C
Temperatura de inflamación 81°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4OH
Cantidad 1 kg
Beilstein 06,349
Índice Merck 15,2564
Gravedad específica 1.04
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
Viscosidad 4.75 mPa.s (35°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Cresol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P350-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.