Learn More
o-Cresol, ≥99, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15617780 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15617780 1 kg Glass bottle 1 Kg
15607780 100 g Glass bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15617780 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor C857001KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 95-48-7
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00002226
Clave InChI QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene
PubChem CID 335
ChEBI CHEBI:28054
Nombre IUPAC 2-metilfenol
SMILES CC1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Cresol
Punto de fusión 30.99°C (1013hPa)
Color Incolora
Densidad 1.05g/cu.cm at 20°C
Punto de ebullición 191°C (1013 hPa)
Temperatura de inflamación 81°C (177.8°F)
Punto de ignición 1110°F
Olor Characteristic
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3C6H4OH
Cantidad 1 kg
Número UN UN3455
Beilstein 506917
Información de solubilidad 26g/L at 25°C Solubility in water
Densidad del vapor 3.72 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Solid