Learn More
o-Cresol, ≥99, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15607780 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15607780 100 g Glass bottle 100 g
15617780 1 kg Glass bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15607780 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor C85700100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 95-48-7
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00002226
Clave InChI QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene
PubChem CID 335
ChEBI CHEBI:28054
Nombre IUPAC 2-metilfenol
SMILES CC1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Cresol
Punto de fusión 30.99°C (1013hPa)
Color Incolora
Densidad 1.05g/cu.cm at 20°C
Punto de ebullición 191°C (1013 hPa)
Temperatura de inflamación 81°C (177.8°F)
Punto de ignición 1110°F
Olor Characteristic
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3C6H4OH
Cantidad 100 g
Número UN UN3455
Beilstein 506917
Información de solubilidad 26g/L at 25°C Solubility in water
Densidad del vapor 3.72 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Solid