Learn More
O-Cresol, 98-100 %, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10497630 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
500 ml, frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Código de producto.
10497630 500 ml, frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
1 options
Código de producto. 10497630 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/7320/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 95-48-7
Punto de fusión 30°C
Color Ámbar
pH 4.8
Punto de ebullición 191°C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C7H8O
Número MDL 2226
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14g/mol
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Cresol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.