Learn More
o-Cresol-3,4,5,6-d4,OD, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylphenol-3,4,5,6,O-D5 |
| CAS | 3647-00-5 |
| Fórmula molecular | C7 D5 H3 O |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | o-Cres-3,4,5,6-d4-ol-d (7 CI, 8 CI), 6-Methylphen-2,3,4,5-d4-ol-d, 2,3,4,5-Tetradeuterio-6-methylphenol-O-d, 2-Methylphenol-3,4,5,6,O-d5, o-Cresol-d5, 2-Methylphenol-3,4,5,6,O-D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D/hD |
| SMILES | [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1C |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4-tetradeuterio-5-deuteriooxi-6-metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 113.169 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.089 g/mol |
| Mostrar más |