Learn More
o-clorometiltolueno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | o-Chloromethyltoluene |
| CAS | 552-45-4 |
| Fórmula molecular | C8 H9 Cl |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1-(Chloromethyl)-2-methylbenzene, 1-Methyl-2-chloromethylbenzene, 2-(Chloromethyl)toluene, 2-Methylbenzyl Chloride, o-Methylbenzyl Chloride, o-Xylyl Chloride, o-Xylyl-α-chloride, α-Chloro-o-xylene, ω-Chloro-o-xylene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9Cl/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccccc1CCl |
| Nombre IUPAC | 1-(clorometilo)-2-metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 140.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0393 |