Learn More
o-Cloramina T, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | o-Chloramine T |
| CAS | 110076-44-3 |
| Fórmula molecular | C7 H7 Cl N O2 S . Na |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7ClNO2S.Na/c1-6-4-2-3-5-7(6)12(10,11)9-8;/h2-5H,1H3;/q-1;+1 |
| SMILES | [Na+].Cc1ccccc1S(=O)(=O)[N-]Cl |
| Nombre IUPAC | sodio;cloro-(2-metilfenil)sulfonilazanida |
| Peso molecular (g/mol) | 227.644 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.978 |