Learn More
o-Carbometoxibenzil Sulfonamida, TRC
Código de producto. 30364638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364638 25 g 25 g
30354372 10 g -
30355667 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364638 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17772825G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112941-26-1
Fórmula molecular C9H11NO4S
Peso molecular (g/mol) 229.25
Sinónimo 2-(Methoxycarbonyl)benzylsulfonamide, Methyl 2-(sulfamoylmethyl)benzoate, Methyl 2-[(aminosulfonyl)methyl]benzoate, [2-(Methoxycarbonyl)phenyl]methanesulfonamide
Nombre IUPAC Metilbenzoato 2-(sulfamoilmetil)benzoato
SMILES COC(=O)c1ccccc1CS(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Carbomethoxybenzyl Sulfonamide
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO4S/c1-14-9(11)8-5-3-2-4-7(8)6-15(10,12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H2,10,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.0409