Learn More
Ácido o-bromofenoxiacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | o-Bromophenoxyacetic acid |
| CAS | 1879-56-7 |
| Fórmula molecular | C8H7BrO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7BrO3/c9-6-3-1-2-4-7(6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)COc1ccccc1Br |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-bromofenoxi)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 231.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.9579 |