Learn More
O-Benzilfosfo-N-Fmoc-L-serina 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428707 1 g 1 g
15448707 250 mg 250 miligramos
15438707 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15428707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52168.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 158171-14-3 | C25H24NO8P | 497.44 g/mol
It can be applied in the synthesis of phosphopeptides. This derivative can be introduced using standard activation methods, such as PyBOP and TBTU. The monoprotected phosphoserine residue once incorporated is stable to piperidine. Using this reagent, even peptides containing multiple phosphorylation sites can be prepared efficiently by standard Fmoc SPPS methods. β-piperidinylalanine formation has been shown to occur during Fmoc deprotection of N-terminal Ser(PO(OBzl)OH), particularly under microwave conditions. This side reaction can be eliminated by using cyclohexylamine or DBU just for this Fmoc deprotection step .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede utilizar en la síntesis de fosfopeptides. Este derivado se puede incorporar utilizando métodos de activación estándar, como el PyBOP o el TBTU. Una vez incorporado, el residuo monoprotegido de fosfoserina es estable ante la piperidina. Con este reactivo, incluso los péptidos que contienen múltiples sitios de fosforilación se pueden preparar de forma eficiente mediante métodos estándar de SPPS de Fmoc. Se ha demostrado que la formación de β-piperidinilalanina se produce durante la desprotección del Fmoc del Ser(PO(OBzl)OH) N-terminal, especialmente en presencia de microondas. Esta reacción lateral se puede eliminar utilizando ciclohexilamina o DBU únicamente para el paso de desprotección del Fmoc.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 158171-14-3
Fórmula molecular C25H24NO8P
Peso molecular (g/mol) 497.44
Número MDL MFCD00797869
Clave InChI ZBPUWGDUVAAWJY-QHCPKHFHSA-N
Sinónimo fmoc-o-benzylphospho-l-serine, fmoc-ser hpo3bzl-oh, fmoc-o-benzyl-l-phosphoserine, fmoc-ser po3bzlh-oh, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-benzyloxy hydroxy phosphoryl oxy propanoic acid, 2s-3-benzyloxy hydroxy phosphoryl oxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, pubchem20516, fmoc-l-ser po obzl oh-oh, n-fmoc-o-benzylphospho-l-serine, fmoc-ser po3bzlh-oh hplc
PubChem CID 11005563
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-[hidroxi(fenilmetoxi)fosforil]oxipropanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)COP(=O)(O)OCC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Benzylphospho-N-Fmoc-L-serine
Cantidad 1 g
Beilstein 7060483
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 497.44
Porcentaje de pureza 95%