Learn More
O-bencilhidroxilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Benzylhydroxylamine |
| CAS | 622-33-3 |
| Fórmula molecular | C7H9NO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Hydroxylamine, O-(phenylmethyl)-, Benzyloxyamine (6CI,7CI), Hydroxylamine, O-benzyl- (8CI), O-(Phenylmethyl)hydroxylamine, O-Benzylhydroxylamine, O-Benzyloxyamine, SNR 1635, α-(Aminooxy)toluene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NO/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2 |
| SMILES | NOCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | O-benzilhidroxilamina |
| Peso molecular (g/mol) | 123.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.0684 |