Learn More
Clorhidrato de O-bencilhidroxilamina, TRC
Código de producto. 30347221
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30347221 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30347221 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2790805G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Benzylhydroxylamine Hydrochloride
CAS 2687-43-6
Fórmula molecular C7 H9 N O . HCl
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NO.ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,8H2;1H
SMILES Cl.NOCc1ccccc1
Nombre IUPAC O-bencilhidroxilamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 159.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.0451