Learn More
Clorhidrato de O-bencilhidroxilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10487280 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10487280 5 g Frasco de vidrio 5 g
10636862 25 g Frasco de vidrio 25 g
10404605 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10487280 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105970050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2687-43-6 | C7H9NO·HCl | 159.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2687-43-6
Fórmula molecular C7H9NO·HCl
Peso molecular (g/mol) 159.62
Número MDL MFCD00012952
Clave InChI HYDZPXNVHXJHBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-benzylhydroxylamine hydrochloride, benzyloxyamine hydrochloride, o-benzylhydroxylamine hcl, o-benzyl-hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-phenylmethyl-, hydrochloride, hydroxylamine, o-benzyl-, hydrochloride, o-benzyl-hydroxylamine hcl, o-benzyl hydroxylamine hydrochloride, aminooxy methyl benzene hydrochloride, oxybenzylamine, chloride
PubChem CID 102312
Nombre IUPAC O-bencilhidroxilamina;clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C=C1)CON.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Benzylhydroxylamine hydrochloride
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 238°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2ONH2·HCl
Cantidad 5 g
Beilstein 06, 440
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.62
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • O-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.