Learn More
Clorhidrato de O-benzilhidroxilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
For use in the formation of nitrones from carbonyl compounds and their use in cycloaddition reactions. Used as a reagent used in the synthesis of hydroxylamines and hydroxyamates. Effective reagent used to prepare α-hydroxybenzylamines from α-hydroxyketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza en la formación de nitrones a partir de compuestos carbonílicos y en reacciones de cicloadición. Se utiliza como reactivo en la síntesis de hidroxilaminas e hidroxiamatos. Reactivo eficaz utilizado para preparar α-hidroxibenzilaminas a partir de α-hidroxicetonas.
Solubilidad
Soluble en DMSO y metanol.
Notas
Higroscópico. Almacénese lejos del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte. Proteger de la humedad.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | O-Benzylhydroxylamine hydrochloride |
| Punto de fusión | ∼238°C (sublimation) |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 3595440 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Información de solubilidad | Soluble in DMSO and methanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.62 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.