Learn More
Clorhidrato de O-benzilhidroxilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473637 5 g 5 g
11483637 25 g 25 g
11493637 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17393.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2687-43-6 | C7H10ClNO | 159.613 g/mol
For use in the formation of nitrones from carbonyl compounds and their use in cycloaddition reactions. Used as a reagent used in the synthesis of hydroxylamines and hydroxyamates. Effective reagent used to prepare α-hydroxybenzylamines from α-hydroxyketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la formación de nitrones a partir de compuestos carbonílicos y en reacciones de cicloadición. Se utiliza como reactivo en la síntesis de hidroxilaminas e hidroxiamatos. Reactivo eficaz utilizado para preparar α-hidroxibenzilaminas a partir de α-hidroxicetonas.
Solubilidad
Soluble en DMSO y metanol.
Notas
Higroscópico. Almacénese lejos del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte. Proteger de la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2687-43-6
Fórmula molecular C7H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 159.613
Número MDL MFCD00012952
Clave InChI HYDZPXNVHXJHBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-benzylhydroxylamine hydrochloride, benzyloxyamine hydrochloride, o-benzylhydroxylamine hcl, o-benzyl-hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-phenylmethyl-, hydrochloride, hydroxylamine, o-benzyl-, hydrochloride, o-benzyl-hydroxylamine hcl, o-benzyl hydroxylamine hydrochloride, aminooxy methyl benzene hydrochloride, oxybenzylamine, chloride
PubChem CID 102312
Nombre IUPAC O-bencilhidroxilamina;clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C=C1)CON.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Punto de fusión ∼238°C (sublimation)
Cantidad 5 g
Beilstein 3595440
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in DMSO and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.62
Porcentaje de pureza 99%