Learn More
O-Benzilhidroxilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10795983 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10795983 5 g Frasco de vidrio 5 g
10270113 25 g Frasco de vidrio 25 g
10592744 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10795983 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 382050050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 622-33-3 | C7H9NO | 123.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-33-3
Fórmula molecular C7H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 159.61
Número MDL MFCD00221709
Clave InChI HYDZPXNVHXJHBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyloxyamine, hydroxylamine, o-phenylmethyl, hydroxylamine, o-benzyl, o-benzyl-hydroxylamine, benzyl-o-hydroxylamine, oxybenzylamine, o-phenylmethyl hydroxylamine, o-benzyloxylamine, phenylmethoxyamine, benzyloxy amine
PubChem CID 102313
Nombre IUPAC O-benzilhidroxilamina
SMILES [H+].[Cl-].NOCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Benzylhydroxylamine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.1900g/mL
Punto de ebullición 110°C to 112°C (20.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2ONH2
Índice de refracción 1.5390 to 1.5410 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Beilstein 06, IV, 2562
Gravedad específica 1.19
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • O-Benzylhydroxylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.