Learn More
O-Bencilhidroxilamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383167 5 g 5 g
11393167 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13601.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 622-33-3 | C7H9NO | 123.155 g/mol
O-benzylhydroxylamine used in the synthesis of alfa- hydroxybenzylamines from alfa-hydroxyketones. It is also involved in the preparation of hydroxylamines and hydroxyamates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La O-bencilhidroxilamina se utiliza en la síntesis de alfa-hidroxibenzilaminas a partir de alfa-hidroxicetonas. También participa en la preparación de hidroxilaminas e hidroxiamatos.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-33-3
Fórmula molecular C7H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 159.61
Número MDL MFCD00221709
Clave InChI HYDZPXNVHXJHBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyloxyamine, hydroxylamine, o-phenylmethyl, hydroxylamine, o-benzyl, o-benzyl-hydroxylamine, benzyl-o-hydroxylamine, oxybenzylamine, o-phenylmethyl hydroxylamine, o-benzyloxylamine, phenylmethoxyamine, benzyloxy amine
PubChem CID 102313
Nombre IUPAC O-benzilhidroxilamina
SMILES [H+].[Cl-].NOCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Benzylhydroxylamine
Densidad 1.058
Punto de ebullición 118°C to 119°C (30 mmHg)
Fórmula lineal C6H5CH2ONH2
Índice de refracción 1.541
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 1906691
Información de solubilidad Soluble in dimethylsulfoxide and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.15
Porcentaje de pureza 96%