Learn More
O-bencil-S-(metil-d3)-3-tioacetaminofén, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Benzyl-S-(methyl-d3)-3-thioacetaminophen |
| CAS | 1184990-56-4 |
| Fórmula molecular | C16H14D3NO2S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Benzoxy-3-(methylthio-d3)acetanilide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17NO2S/c1-12(18)17-14-8-9-15(16(10-14)20-2)19-11-13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,17,18)/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Sc1cc(NC(=O)C)ccc1OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-[4-fenilmetoxi-3-(trideuteriometilsulfanil)fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 290.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.1168 |