Learn More
O-bencil-S-metil-3-tioacetaminofén, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Benzyl-S-methyl-3-thioacetaminophen |
| CAS | 1076198-94-1 |
| Fórmula molecular | C16 H17 N O2 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Acetamide, N-[3-(methylthio)-4-(phenylmethoxy)phenyl]-, O-Benzyl-S-methyl-3-thioacetaminophen, N-[3-(Methylthio)-4-(benzyloxy)phenyl]acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17NO2S/c1-12(18)17-14-8-9-15(16(10-14)20-2)19-11-13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,17,18) |
| SMILES | CSc1cc(NC(=O)C)ccc1OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-(3-metilsulfanil-4-fenilmetoxifenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 287.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.098 |