Learn More
Clorhidrato de éster metílico de O-bencil-L-tirosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478576 5 g 5 g
15468576 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63908.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34805-17-9 | C17H20ClNO3 | 321.80 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34805-17-9
Fórmula molecular C17H20ClNO3
Peso molecular (g/mol) 321.80
Número MDL MFCD00080888
Clave InChI IQKXGACPIPNLEL-RDZNSINMNA-N
Sinónimo h-tyr bzl-ome.hcl, h-tyr bzl-ome hcl, o-benzyl-l-tyrosine methyl ester hydrochloride, c17h19no3.hcl, l-tyrosine, o-phenylmethyl-, methyl ester, hydrochloride, h-tyr bzl-omehcl, h-tyr bzl-ome??hcl, h-tyr bzl-ome·hcl, h-tyr bzl-ome hydrochloride, o-benzyl tyrosine methyl ester hydrochloride
PubChem CID 12616037
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Benzyl-L-tyrosine methyl ester hydrochloride
Nombre IUPAC methyl (2S)-2-amino-3-[4-(benzyloxy)phenyl]propanoate hydrochloride
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.8
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido