Learn More
Clorhidrato de éster bencílico de O-bencil-L-tirosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Benzyl-L-tyrosine Benzyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 52142-01-5 |
| Fórmula molecular | C23 H23 N O3 . H Cl |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | O-(Phenylmethyl)-L-tyrosine Phenylmethyl Ester Hydrochloride, 3-[p-(Benzyloxy)phenyl]-alanine Benzyl Ester Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H23NO3.ClH/c24-22(23(25)27-17-20-9-5-2-6-10-20)15-18-11-13-21(14-12-18)26-16-19-7-3-1-4-8-19;/h1-14,22H,15-17,24H2;1H/t22-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.N[C@@H](Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C(=O)OCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-3-(4-fenilmetoxifenil)propanoato de bencilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 397.895 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 397.144 |