Learn More
Clorhidrato de O-bencil-L-tirosina éster bencílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15468156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468156 1 g 1 g
15478156 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63156.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52142-01-5
Fórmula molecular C23H24ClNO3
Peso molecular (g/mol) 397.90
Número MDL MFCD00153465
Clave InChI DYLKTBYVTWFYGQ-DKVUPULANA-N
Sinónimo h-tyr bzl-obzl.hcl, h-tyr bzl-obzl hcl, o-benzyl-l-tyrosine benzyl ester hydrochloride, l-tyrosine, o-phenylmethyl-, phenylmethyl ester, hydrochloride, httyr bzl-obzl hcl, h-tyr bzl-obzlcl, h-tyr bzl-obzl??hcl, h-tyr bzl-obzl hydrochloride, benzyl o-benzyl-l-tyrosinate-hydrogen chloride 1/1, benzyl 2s-2-amino-3-4-benzyloxyphenyl propanoate hydrochloride
PubChem CID 45073233
Nombre IUPAC benzyl (2S)-2-amino-3-[4-(benzyloxy)phenyl]propanoate hydrochloride
SMILES Cl.N[C@@H](CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Benzyl-L-tyrosine benzyl ester hydrochloride
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.89
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido