Learn More
O-bencil-L-tirosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15450489 25 g 25 g
15440489 5 g 5 g
15460489 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15450489 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63675.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16652-64-5 | C16H17NO3 | 271.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16652-64-5
Fórmula molecular C16H17NO3
Peso molecular (g/mol) 271.32
Número MDL MFCD00002605
Clave InChI KAFHLONDOVSENM-GGYSOQFKNA-N
Sinónimo o-benzyl-l-tyrosine, h-tyr bzl-oh, 4-benzyloxy-l-phenylalanine, s-2-amino-3-4-benzyloxy phenyl propanoic acid, o-benzyl-l-tyr, tyrosine, o-phenylmethyl, l-tyrosine benzyl ether, 2s-2-amino-3-4-benzyloxy phenyl propanoic acid, h-tyr bn-oh
PubChem CID 725701
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-[4-(benzyloxy)phenyl]propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Benzyl-L-tyrosine
Punto de fusión 259°C (decomposition)
Color Blanco
Beilstein 2659642
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.31
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo