Learn More
O-bencil-L-serina, TRC
Código de producto. 30332115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332115 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30332115 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB3161801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material O-Benzyl-L-Serine
CAS 4726-96-9
Fórmula molecular C10H13NO3
Cantidad 1 g
Sinónimo O-(Phenylmethyl)-L-serine, (S)-2-Amino-3-(benzyloxy)propanoic Acid, (S)-2-Amino-3-benzyloxypropionic Acid, 3-(Benzyloxy)-L-alanine, L-O-Benzylserine, O-Benzyl-L-serine, O-Benzylserine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
SMILES N[C@@H](COCc1ccccc1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-fenilmetoxipropanoico
Peso molecular (g/mol) 195.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0895