Learn More
O-Bencilo-L-serina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11925521 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11925521 25 g Frasco de vidrio 25 g
11995511 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11925521 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440930250
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 4726-96-9 | C10H13NO3 | 195.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4726-96-9
Fórmula molecular C10H13NO3
Peso molecular (g/mol) 195.22
Clave InChI IDGQXGPQOGUGIX-VIFPVBQESA-N
Sinónimo o-benzyl-l-serine, h-ser bzl-oh, s-2-amino-3-benzyloxy propanoic acid, l-serine, o-phenylmethyl, 2s-2-amino-3-benzyloxy propanoic acid, o-phenylmethyl-l-serine, serine, o-phenylmethyl, benzylserine, o-benzylserine #, z-o-benzyl-l-serine
PubChem CID 78457
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-fenilmetoxipropanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Benzyl-L-serine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 210°C to 213°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Rotación específica 22.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • O-Benzyl-L-serine