Learn More
O-Bencilo-L-serina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11480507 5 g 5 g
11470507 1 g 1 g
11448710 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11480507 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22393.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4726-96-9 | C10H13NO3 | 195.218 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4726-96-9
Fórmula molecular C10H13NO3
Peso molecular (g/mol) 195.218
Número MDL MFCD00065937
Clave InChI IDGQXGPQOGUGIX-VIFPVBQESA-N
Sinónimo o-benzyl-l-serine, h-ser bzl-oh, s-2-amino-3-benzyloxy propanoic acid, l-serine, o-phenylmethyl, 2s-2-amino-3-benzyloxy propanoic acid, o-phenylmethyl-l-serine, serine, o-phenylmethyl, benzylserine, o-benzylserine #, z-o-benzyl-l-serine
PubChem CID 78457
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-fenilmetoxipropanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC(C(=O)O)N
Specifications
Nombre del producto químico o material O-Benzyl-L-serine
Punto de fusión 213°C (decomposition)
Beilstein 2114846
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Rotación óptica +7° (c=1 in 1N HCl)
Porcentaje de pureza 99%