Learn More
O-Benzyl Indacaterol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Benzyl Indacaterol |
| CAS | 435273-75-9 |
| Fórmula molecular | C31H34N2O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (R)-8-(Benzyloxy)-5-[2-(5,6-diethylindan-2-ylamino)-1-hydroxyethyl]-1H-quinolin-2-one, 5-[(1R)-2-[(5,6-Diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl]-8-(phenylmethoxy)-2(1H)-quinolinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H34N2O3/c1-3-21-14-23-16-25(17-24(23)15-22(21)4-2)32-18-28(34)26-10-12-29(31-27(26)11-13-30(35)33-31)36-19-20-8-6-5-7-9-20/h5-15,25,28,32,34H,3-4,16-19H2,1-2H3,(H,33,35)/t28-/m0/s1 |
| SMILES | CCc1cc2CC(Cc2cc1CC)NC[C@H](O)c3ccc(OCc4ccccc4)c5NC(=O)C=Cc35 |
| Peso molecular (g/mol) | 482.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 482.2569 |