Learn More
Ácido O-bencil-alfa-N-terc-Boc-L-serinahidroxámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Benzyl-a-N-tert-Boc-L-serinehydroxamic Acid |
| CAS | 26048-92-0 |
| Fórmula molecular | C15 H22 N2 O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | O-Benzyl-A-N-Tert-Boc-L-Serinehydroxamic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22N2O5/c1-15(2,3)22-14(20)16-12(9-18)13(19)17-21-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12,18H,9-10H2,1-3H3,(H,16,20)(H,17,19)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)NOCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-[(2S)-3-hidroxi-1-oxo-1-(fenilmetoxiamino)propan-2-il]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 310.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.1529 |