Learn More
O-benzoilamivudina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Benzoyllamivudine |
| CAS | 143957-12-4 |
| Fórmula molecular | C15 H15 N3 O4 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[(2R,5S)-2-[(benzoyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]- (9CI), 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv. (ZCI), 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-[(benzoyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)- (ZCI), O-Benzoyllamivudine, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[(2R,5S)-2-[(benzoyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]- (9CI), 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv. (ZCI), 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-[(benzoyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)- (ZCI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15N3O4S/c16-11-6-7-18(15(20)17-11)12-9-23-13(22-12)8-21-14(19)10-4-2-1-3-5-10/h1-7,12-13H,8-9H2,(H2,16,17,20)/t12-,13+/m0/s1 |
| SMILES | NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](COC(=O)c3ccccc3)O2 |
| Nombre IUPAC | Benzoato de [(2R,5S)-5-(4-amino-2-oxopirimidin-1-il)-1,3-oxatiolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 333.362 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.078 |