Learn More
O-benzoilamivudina, Mikromol
Código de producto. 30462603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30462603 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30462603 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0749.190025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
O-benzoilamivudina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Benzoyllamivudine
CAS 143957-12-4
Nombres de analitos o componentes O-Benzoyllamivudine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H15 N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo O-Benzoyllamivudine, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[(2R,5S)-2-[(benzoyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]- (9CI), 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv. (ZCI), 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-[(benzoyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)- (ZCI)
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15N3O4S/c16-11-6-7-18(15(20)17-11)12-9-23-13(22-12)8-21-14(19)10-4-2-1-3-5-10/h1-7,12-13H,8-9H2,(H2,16,17,20)/t12-,13+/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](COC(=O)c3ccccc3)O2
Nombre IUPAC Benzoato de [(2R,5S)-5-(4-amino-2-oxopirimidin-1-il)-1,3-oxatiolan-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 333.362
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.078 g/mol