Learn More
Tetrafluoroborato de O-(benzotriazol-1-il)-N,N,N',N'-tetrametiluronio, TRC
Código de producto. 30330083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330083 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30330083 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB20699510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate
CAS 125700-67-6
Fórmula molecular C11H16BF4N5O
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-benzotriazolium 3-Oxide Tetrafluoroborate(1-) (1:1), 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-benzotriazolium 3-Oxide Tetrafluoroborate(1-), O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, O-Benzotriazolyl Tetramethylisouronium Tetrafluoroborate, TBTU
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N5O.BF4/c1-14(2)11(15(3)4)17-16-10-8-6-5-7-9(10)12-13-16;2-1(3,4)5/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1
SMILES CN(C)C(=[N+](C)C)On1nnc2ccccc12.F[B-](F)(F)F
Nombre IUPAC [benzotriazol-1-iloxi(dimetilamino)metilideno]-dimetilazanium;tetrafluoroborato
Peso molecular (g/mol) 321.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.1384