Learn More
O-(Benzotriazol-1-il)-N,N,N',N'-tetrametiluronio tetrafluoroborato, 99 %,Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13574990 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13574990 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 13574990 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 303180050
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
CAS 125700-67-6
Punto de fusión 205.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C1;1;H1;6;N5;O·BF4;
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 3 g/L (20°C).
Peso molecular (g/mol) 321.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.09
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H228-Sólido inflamable.