Learn More
Sal sódica de sulfimida o-benzoica, hidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432957 250 g 250 g
11422957 1000 g 1000 g
11442957 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15530.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 82385-42-0 | C7H4NNaO3S | 205.16 g/mol
O-benzoic sulfimide sodium salt is used as an artificial sweetener in drinks, candies, cookies, medicines and toothpaste. It is used in the food industry and for sweetening diabetes diet. It is also used as a synthetic sweet ignorance agent. It finds application in a variety of beverages, foods, cosmetics and pharmaceuticals to provide sweetness without adding calories. It is involved as a nickel electroplating brightener, chemical intermediate, animal feed sweetener and anaerobic adhesive accelerator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sódica de sulfimida o-benzoica se utiliza como edulcorante artificial en bebidas, caramelos, galletas, medicamentos y pasta dental. Se utiliza en la industria alimentaria y para endulzar la dieta para la diabetes. También se utiliza como agente de ignorancia dulce sintético. Encuentra aplicación en una variedad de bebidas, alimentos, cosméticos y productos farmacéuticos para proporcionar dulzor sin añadir calorías. Se trata de un abrillantador de galvanoplastia de níquel, intermediario químico, edulcorante de alimentación animal y acelerador adhesivo anaerobio.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82385-42-0
Fórmula molecular C7H4NNaO3S
Peso molecular (g/mol) 205.16
Número MDL MFCD00149605
Clave InChI OAZGZMKGRPRHJX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo saccharin sodium salt hydrate
PubChem CID 131673955
Nombre IUPAC 1,1-dioxo-1,2-benzotiazol-3-ona; hidrógeno molecular; sodio; hidrato
SMILES [Na+].[O-]S1(=O)=NC(=O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Benzoic sulfimide sodium salt hydrate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 250 g
Beilstein 3599229
Índice Merck 14,8312
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.16 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%