Learn More
Sulfimida o-benzoica, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496806 2500 g 2500 g
11476806 100 g 100 g
11486806 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23938.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 81-07-2 | C7H5NO3S | 183.181 g/mol
o-Benzoic sulfimide is used as a pharmaceutic flavor aid. It is used in high performance liquid chromatographic method for the simultaneous separation and determination of acesulfame potassium, saccharine and aspartame.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sulfimida o-benzoica se utiliza como saborizante farmacéutico. Se utiliza en el método de cromatografía líquida de alto rendimiento para la separación y determinación simultáneas del acesulfamo de potasio, la sacarina y el aspartamo.
Solubilidad
Soluble en agua (3,3 g/l a 20 °C).
Notas
Mantener el recipiente herméticamente sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81-07-2
Fórmula molecular C7H5NO3S
Peso molecular (g/mol) 183.181
Número MDL MFCD00005866
Clave InChI CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo saccharin, saccharine, o-sulfobenzimide, o-benzoic sulfimide, saccharimide, benzosulfimide, o-benzosulfimide, benzoic sulfimide, benzosulphimide, saccharinose
PubChem CID 5143
ChEBI CHEBI:32111
Nombre IUPAC 1,1-dioxo-1,2-benzotiazol-3-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Benzoic sulfimide
Punto de fusión 227°C to 230°C
Densidad 0.828
Cantidad 2500 g
Beilstein 6888
Índice Merck 14,8311
Información de solubilidad Soluble in water (3.3g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.18
Porcentaje de pureza ≥98%