Learn More
o-anisilhidrazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | o-Anisylhydrazine |
| CAS | 18312-46-4 |
| Fórmula molecular | C7 H10 N2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2-Methoxyphenyl)hydrazine, (o-Methoxyphenyl)hydrazine, 2-Methoxyphenylhydrazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2O/c1-10-7-5-3-2-4-6(7)9-8/h2-5,9H,8H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccccc1NN |
| Nombre IUPAC | (2-metoxifenil)hidrazina |
| Peso molecular (g/mol) | 138.167 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.079 |