Learn More
Cloruro de o-anisoílo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10124780 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10124780 5 g Frasco de vidrio 5 g
10349440 25 g Frasco de vidrio 25 g
2 options
Código de producto. 10124780
Marca: Thermo Scientific Acros 276110050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21615-34-9 | C8H7ClO2 | 170.6 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21615-34-9
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.6
Número MDL MFCD00000664
Clave InChI RZNHSEZOLFEFGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-anisoyl chloride, methoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-methoxy, o-methoxybenzoyl chloride, 2-methoxybenzoic acid chloride, 2-methoxybenzoylchloride, o-anisoylchloride, 2-anisoyl chloride, o-anisic acid chloride, acmc-1cbfi
PubChem CID 88969
Nombre IUPAC cloruro de 2-metoxibenzoílo
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Anisoyl chloride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.1460g/mL
Punto de ebullición 128°C to 129°C (8.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 84°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4COCl
Índice de refracción 1.5714 to 1.5734
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 140
Gravedad específica 1.146
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Anisoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.