Learn More
o-Anisidina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10102900 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
5 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10102900 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10010690 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10192890 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10102900 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104812500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 90-04-0 | C7H9NO | 123.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-04-0
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.15
Número MDL MFCD00007688
Clave InChI VMPITZXILSNTON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-anisidine, 2-anisidine, ortho-anisidine, 2-aminoanisole, o-methoxyaniline, o-aminoanisole, benzenamine, 2-methoxy, 2-methoxybenzenamine, o-methoxyphenylamine, o-anisylamine
PubChem CID 7000
ChEBI CHEBI:82288
Nombre IUPAC 2-metoxianilina
SMILES COC1=CC=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Anisidine
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 3.0°C to 6.0°C
Densidad 1.0920g/mL
Punto de ebullición 225.0°C
Temperatura de inflamación 100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4NH2
Índice de refracción 1.5730 to 1.5750
Cantidad 250 mL
Beilstein 13, 358
Índice Merck 14, 667
Gravedad específica 1.092
Información de solubilidad Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in dilute mineral acid, miscible with alcohol and ether, soluble in acetone and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.15
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Anisidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.