Learn More
o-Anisidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464023 5000 g 5000 g
11454023 250 g 250 g
11444023 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464023 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10288.0I
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 90-04-0 | C7H9NO | 123.155 g/mol
o-Anisidine is used in dyes, perfume and pharmaceutical intermediate. It is used to produce azo dye, azoic dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
La o-anisidina se utiliza como intermedio en colorantes, perfumes y productos farmacéuticos. También se usa para producir azo-colorante y colorante azoico.
Solubilidad
Soluble en ácido inorgánico diluido, alcohol y éter dietílico. No miscible en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en la oscuridad. Incompatible con agentes oxidantes, anhídridos ácidos, cloroformatos y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-04-0
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.155
Número MDL MFCD00007688
Clave InChI VMPITZXILSNTON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-anisidine, 2-anisidine, ortho-anisidine, 2-aminoanisole, o-methoxyaniline, o-aminoanisole, benzenamine, 2-methoxy, 2-methoxybenzenamine, o-methoxyphenylamine, o-anisylamine
PubChem CID 7000
ChEBI CHEBI:82288
Nombre IUPAC 2-metoxianilina
SMILES COC1=CC=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Anisidine
Punto de fusión 5°C to 6°C
Densidad 1.092
Punto de ebullición 224°C to 225°C
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.574
Cantidad 5000 g
Número UN UN2431
Beilstein 386210
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,667
Información de solubilidad Soluble in dilute inorganic acid,alcohol,diethyl ether. Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.16
Porcentaje de pureza 99%