Learn More
O-aminofenol sulfato, TRC
Código de producto. 30137402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137402 500 mg 500 miligramos
30135989 100 mg 100 miligramos
17983455 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137402 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA576865500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67845-79-8
Fórmula molecular 2 C6 H7 N O . H2 S O4
Peso molecular (g/mol) 316.33
Sinónimo o-Aminophenol sulfate
Nombre IUPAC 2-aminofenol; Ácido sulfúrico
SMILES Nc1ccccc1O.Nc2ccccc2O.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material di-2-Aminophenol sulfate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C6H7NO.H2O4S/c2*7-5-3-1-2-4-6(5)8;1-5(2,3)4/h2*1-4,8H,7H2;(H2,1,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.0729