Learn More
o-aminoazotolueno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-2,3-dimethylazobenzene |
| CAS | 97-56-3 |
| Fórmula molecular | C14 H15 N3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Benzenamine, 2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]- (9CI), C.I. Solvent Yellow 3 (8CI), o-Toluidine, 4-o-tolylazo- (6CI), 2-Methyl-4-[2-(2-methylphenyl)diazenyl]benzenamine, 2,3'-Dimethyl-4'-aminoazobenzene, 2-Aminoazotoluene, 2-Methyl-4-[(2-methylphenyl)diazenyl]amine, 2-Methyl-4-[(o-tolyl)azo]aniline, 2',3-Dimethyl-4-aminoazobenzene, 4-(o-Tolylazo)-o-toluidine, 4-Amino-2',3-dimethylazobenzene, Brasilazina Oil Yellow R, C.I. 11160, C.I. 11160B, Fast Garnet GBC Base, Fast Yellow AT, Fat Yellow B, Hidaco Oil Yellow, NSC 1797, NSC 26821, OAAT, Oil Yellow 21, Oil Yellow 2681, Oil Yellow 2R, Oil Yellow AT, Oil Yellow C, Oil Yellow I, Organol Yellow 2T, Solvent Yellow 3, Somalia Yellow R, o-AT, o-Aminoazotoluene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15N3/c1-10-5-3-4-6-14(10)17-16-12-7-8-13(15)11(2)9-12/h3-9H,15H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccccc1N=Nc2ccc(N)c(C)c2 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-4-[(E)-(2-metilfenil)diazenil]anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 225.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.1266 |