Learn More
O,alfa-Dimetil-DL-tirosina, TRC
Código de producto. 30137587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137587 5 g 5 g
30137191 1 g 1 g
30006579 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137587 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4796805G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7383-30-4
Fórmula molecular C11 H15 N O3
Peso molecular (g/mol) 209.24
Sinónimo Tyrosine, O,α-dimethyl-, Alanine, 3-(p-methoxyphenyl)-2-methyl-, DL- (8CI), DL-Tyrosine, O,α-dimethyl-, O,α-Dimethyltyrosine, 2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-2-methylpropanoic acid
Nombre IUPAC 2-amino-3-(4-metaxifenil)-2-ácido metilpropanoico
SMILES COc1ccc(CC(C)(N)C(=O)O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O,alpha-Dimethyl-DL-tyrosine
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO3/c1-11(12,10(13)14)7-8-3-5-9(15-2)6-4-8/h3-6H,7,12H2,1-2H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1052