Learn More
o-Adamantilanisole, TRC
Código de producto. 30138277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138277 500 mg 500 miligramos
30137329 250 mg 250 miligramos
30011800 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138277 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA208250500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 43109-77-9
Fórmula molecular C17 H22 O
Peso molecular (g/mol) 242.36
Sinónimo 1-(2-Methoxyphenyl)tricyclo[3.3.1.13,7]decane, Adapalene Imp. C (EP)
Nombre IUPAC 1-(2-metoxifenil)adamantano
SMILES COc1ccccc1C23CC4CC(CC(C4)C2)C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Methoxyphenyl)tricyclo[3.3.1.13,7]decane
Nombres de analitos o componentes 1-(2-Methoxyphenyl)tricyclo[3.3.1.13,7]decane
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22O/c1-18-16-5-3-2-4-15(16)17-9-12-6-13(10-17)8-14(7-12)11-17/h2-5,12-14H,6-11H2,1H3
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.1671
Porcentaje de pureza >95%