Learn More
o-acetiltolueno, TRC
Código de producto. 30310477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30310477 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30310477 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA18900025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Acetyltoluene
CAS 577-16-2
Fórmula molecular C9H10O
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-(2-Methylphenyl)ethanone, 1-(2-Tolyl)ethanone, 1-(o-Tolyl)ethanone, 2-Acetyltoluene, 2-Methylphenyl methyl ketone, 2'-Methylacetophenone, Methyl 2-methylphenyl ketone, Methyl o-tolyl ketone, NSC 84233, o-Acetyltoluene, o-Methylacetophenone, 2’-Methylacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
SMILES CC(=O)c1ccccc1C
Nombre IUPAC 1-(2-metilfenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 134.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0732