Learn More
O-Acetylserine, MedChemExpress
Código de producto. 16481526
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481526 500 mg 500 miligramos
16444596 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16481526 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101409
MedChemExpress O-Acetylserine (O-Acetyl-L-serine) is an intermediate in the biosynthesis of the amino acid cysteine in bacteria and plants.
O-Acetylserine (O-Acetyl-L-serine) is an intermediate in the biosynthesis of the amino acid cysteine in bacteria and plants.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Acetylserine
Forma física Solid
CAS 5147-00-2
Color Off-White
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H9NO4
Sinónimo O-Acetyl-L-serine
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (339.84 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.25 mg/mL (42.48 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES N[C@@H](COC(C)=O)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 147.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.13
Porcentaje de pureza 98.0%